5-Bromobenzene-1,3-diamine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₇BrN₂ Point de fusion: 92 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD09036306 Numéro CAS: 33786-90-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |