Imprimer
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46061-1G OR46061-5G OR46061-25G
APOSOR46061-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46061-1G APOSOR46061-5G APOSOR46061-25G
3-Bromo-5-nitroaniline 96%
3-Bromo-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Point de fusion: 128 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00462820
Numéro CAS: 55215-57-1