Imprimer
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR46049-1G OR46049-5G
APOSOR46049-1GEA 140 EUR
APOSOR46049-1G APOSOR46049-5G
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpyridin-2-amine
Formule: C₈H₉BrN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08706291
Numéro CAS: 885266-96-6