Imprimer
3-Bromo-5-iodophenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR46047-1G OR46047-250MG OR46047-5G
APOSOR46047-1GEA 24.8 EUR
APOSOR46047-1G APOSOR46047-250MG APOSOR46047-5G
3-Bromo-5-iodophenol
3-Bromo-5-iodophenol
Formule: C₆H₄BrIO
Poids moléculaire: 298.904 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12405397
Numéro CAS: 570391-20-7