2-Bromo-6-hydroxybenzonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄BrNO Point de fusion: 171…173 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12828440 Numéro CAS: 73289-85-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |