Imprimer
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR460057-1G OR460057-250MG
APOSOR460057-1GEA 613 EUR
APOSOR460057-1G APOSOR460057-250MG
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane 97%
1,1,1-Trichloro-3-iodopropane
Formule: C₃H₄Cl₃I
Point d'ébullition: 110 °C (10 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31560933
Numéro CAS: 23153-17-5