Imprimer
1-Bromo-2-iodoethane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR460045-1G OR460045-5G
APOSOR460045-1GEA 184 EUR
APOSOR460045-1G APOSOR460045-5G
1-Bromo-2-iodoethane
1-Bromo-2-iodoethane
Formule: C₂H₄BrI
Point d'ébullition: 163 °C
Point de fusion: 28…32 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041542
Numéro CAS: 590-16-9