Imprimer
N-Methylisonipecotic acid, ethyl ester, hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR460036-1G OR460036-25G OR460036-5G
APOSOR460036-1GEA 90.5 EUR
APOSOR460036-1G APOSOR460036-25G APOSOR460036-5G
N-Methylisonipecotic acid, ethyl ester, hydrochloride
N-Methylisonipecotic acid, ethyl ester, hydrochloride
Formule: C₉H₁₇NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12965068
Numéro CAS: 52700-61-5