Imprimer
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-3-(3-Pyridyl)-Ala-OH·2HCl, (S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid dihydrochloride
OR460016-1G OR460016-250MG
APOSOR460016-1GEA 369 EUR
APOSOR460016-1G APOSOR460016-250MG
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-L-alanine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
Poids moléculaire: 239.099 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191178
Numéro CAS: 93960-20-4