Imprimer
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR460015-1G OR460015-250MG
APOSOR460015-1GEA 372 EUR
APOSOR460015-1G APOSOR460015-250MG
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
3-(3-Pyridyl)-D-alanine dihydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191179
Numéro CAS: 93960-21-5