Imprimer
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (1R,2R)-N1,N1,N2,N2-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
OR460002-250MG OR460002-1G OR460002-5G
APOSOR460002-250MGEA 79.9 EUR
APOSOR460002-250MG APOSOR460002-1G APOSOR460002-5G
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine 95+%
(1R,2R)-1N,1N,2N,2N-Tetramethylcyclohexane-1,2-diamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂
Poids moléculaire: 170.295 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03411208
Numéro CAS: 53152-69-5