Imprimer
1-Benzyl-4-chloropiperidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4559-1G OR4559-250MG
APOSOR4559-1GEA 62.5 EUR
APOSOR4559-1G APOSOR4559-250MG
1-Benzyl-4-chloropiperidine
1-Benzyl-4-chloropiperidine
Formule: C₁₂H₁₆ClN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00510091
Numéro CAS: 67848-71-9