Imprimer
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452217-1G OR452217-5G
APOSOR452217-1GEA 314 EUR
APOSOR452217-1G APOSOR452217-5G
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride 97%
2-Nitro-phenethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₁₀N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07371521
Numéro CAS: 861337-74-8