Imprimer
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452208-1G OR452208-500MG
APOSOR452208-1GEA 609 EUR
APOSOR452208-1G APOSOR452208-500MG
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone 97%
4-Cyano-4-(3-chlorophenyl)cyclohexanone
Formule: C₁₃H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849768
Numéro CAS: 65619-29-6