1-Boc-4-cyano-4-(2-methylphenyl)-piperidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₂₄N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11849780 Numéro CAS: 186347-28-4 |