Imprimer
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452203-1G OR452203-250MG OR452203-500MG
APOSOR452203-1GEA 870 EUR
APOSOR452203-1G APOSOR452203-250MG APOSOR452203-500MG
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine 97%
N-Boc-[(R)-1-(aminomethyl)-2-methylpropyl]amine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08726032
Numéro CAS: 400652-50-8