Imprimer
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452201-1G OR452201-250MG OR452201-500MG
APOSOR452201-1GEA 870 EUR
APOSOR452201-1G APOSOR452201-250MG APOSOR452201-500MG
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[1-(aminomethyl)propyl]amine
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16660180
Numéro CAS: 732219-83-9