Imprimer
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452200-1G OR452200-250MG OR452200-500MG
APOSOR452200-1GEA 870 EUR
APOSOR452200-1G APOSOR452200-250MG APOSOR452200-500MG
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine 97%
N-Boc-[(1S)-1-(aminomethyl)propyl]amine
Formule: C₉H₂₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18831342
Numéro CAS: 251325-89-0