N-Boc-2-amino-butylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₂₀N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD16660179 Numéro CAS: 1179533-09-5 |