Imprimer
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452191-1G OR452191-250MG OR452191-500MG
APOSOR452191-1GEA 1050 EUR
APOSOR452191-1G APOSOR452191-250MG APOSOR452191-500MG
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine 97%
N1,N1,3-Trimethyl-1,2-butanediamine
Formule: C₇H₁₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11155327
Numéro CAS: 773045-76-4