Imprimer
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452178-1G OR452178-250MG OR452178-500MG
APOSOR452178-1GEA 870 EUR
APOSOR452178-1G APOSOR452178-250MG APOSOR452178-500MG
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol 97%
(S)-b-Amino-3-nitrobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214654
Numéro CAS: 792179-42-1