Imprimer
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452175-1G OR452175-250MG
APOSOR452175-1GEA 789 EUR
APOSOR452175-1G APOSOR452175-250MG
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol 97%
b-Amino-4-nitrobenzenepropanol
Formule: C₉H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17171137
Numéro CAS: 174302-89-7