Imprimer
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR45217-1G OR45217-250MG OR45217-5G
APOSOR45217-1GEA 522 EUR
APOSOR45217-1G APOSOR45217-250MG APOSOR45217-5G
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₇BrO₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD32219471
Numéro CAS: 2231413-55-9