Imprimer
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452167-1G OR452167-250MG
APOSOR452167-1GEA 149 EUR
APOSOR452167-1G APOSOR452167-250MG
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol 97%
b-Amino-4-chlorobenzeneethanol
Formule: C₈H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759235
Numéro CAS: 179811-64-4