Imprimer
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452166-1G OR452166-5G
APOSOR452166-1GEA 151 EUR
APOSOR452166-1G APOSOR452166-5G
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701230
Numéro CAS: 317358-61-5