Imprimer
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 2-bromobenzyl(methyl)carbamate
OR452165-1G OR452165-5G
APOSOR452165-1GEA 322 EUR
APOSOR452165-1G APOSOR452165-5G
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-2-bromobenzylamine
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09701231
Numéro CAS: 954238-61-0