Imprimer
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452162-1G OR452162-500MG
APOSOR452162-1GEA 699 EUR
APOSOR452162-1G APOSOR452162-500MG
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride 97%
2-Amino-1-(3-methoxyphenyl)ethanol hydrochloride
Formule: C₉H₁₃NO₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861640
Numéro CAS: 27382-18-9