(R)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11849114 Numéro CAS: 137102-65-9 |