Imprimer
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR452157-1G OR452157-500MG
APOSOR452157-1GEA 783 EUR
APOSOR452157-1G APOSOR452157-500MG
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formule: C₁₃H₂₀N₂O₂
Point de fusion: 85…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09885895
Numéro CAS: 137102-30-8