Imprimer
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452154-1G OR452154-250MG
APOSOR452154-1GEA 183 EUR
APOSOR452154-1G APOSOR452154-250MG
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-chloro-benzeneethanol
Formule: C₈H₁₀ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09253716
Numéro CAS: 191109-51-0