N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₁₇NO₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12180538 Numéro CAS: 137160-74-8 |