Imprimer
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452151-1G OR452151-25G OR452151-5G
APOSOR452151-1GEA 139 EUR
APOSOR452151-1G APOSOR452151-25G APOSOR452151-5G
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-(S)-2-amino-1-butanol
Formule: C₁₂H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 223.268 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29050124
Numéro CAS: 22373-14-4