Imprimer
b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452144-1G OR452144-250MG OR452144-500MG
APOSOR452144-1GEA 719 EUR
APOSOR452144-1G APOSOR452144-250MG APOSOR452144-500MG
b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride 97%
b-Amino-cyclohexaneethanol hydrochloride
Formule: C₈H₁₇NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20731221
Numéro CAS: 99839-72-2