Imprimer
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452142-1G OR452142-250MG
APOSOR452142-1GEA 767 EUR
APOSOR452142-1G APOSOR452142-250MG
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methoxy-benzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09253728
Numéro CAS: 191109-48-5