Imprimer
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452141-1G OR452141-250MG
APOSOR452141-1GEA 510 EUR
APOSOR452141-1G APOSOR452141-250MG
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(R)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formule: C₉H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09253779
Numéro CAS: 639054-51-6