Imprimer
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452133-1G OR452133-5G
APOSOR452133-1GEA 77 EUR
APOSOR452133-1G APOSOR452133-5G
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene 97%
1-(3-Bromopropyl)-4-methoxybenzene
Formule: C₁₀H₁₃BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00155066
Numéro CAS: 57293-19-3