Imprimer
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452132-1G OR452132-250MG
APOSOR452132-1GEA 661 EUR
APOSOR452132-1G APOSOR452132-250MG
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-methoxyphenyl)-4-carboxypiperidine
Formule: C₁₈H₂₅NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11223621
Numéro CAS: 1158750-72-1