Imprimer
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-(4-chlorobenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
OR452131-1G OR452131-250MG
APOSOR452131-1GEA 574 EUR
APOSOR452131-1G APOSOR452131-250MG
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine 97%
1-Boc-4-(4-chlorobenzyl)-4-carboxypiperidine
Formule: C₁₈H₂₄ClNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08461314
Numéro CAS: 170284-71-6