Imprimer
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452130-1G OR452130-500MG OR452130-5G
APOSOR452130-1GEA 219 EUR
APOSOR452130-1G APOSOR452130-500MG APOSOR452130-5G
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formule: C₂₁H₂₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094489
Numéro CAS: 1072502-03-4