Imprimer
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR45213-1G OR45213-250MG
APOSOR45213-1GEA 429 EUR
APOSOR45213-1G APOSOR45213-250MG
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
3-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13195793
Numéro CAS: 29488-33-3