1-Boc-4,4-bis(hydroxymethyl)piperidine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₃NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD12407070 Numéro CAS: 374794-84-0 |