Imprimer
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452120-1G OR452120-250MG OR452120-500MG
APOSOR452120-1GEA 654 EUR
APOSOR452120-1G APOSOR452120-250MG APOSOR452120-500MG
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride 97%
3-Phenyl-3-piperidinol hydrochloride
Formule: C₁₁H₁₅NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29050460
Numéro CAS: 105558-52-9