Imprimer
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl 4-benzyl-4-cyanopiperidine-1-carboxylate
OR452119-1G OR452119-250MG
APOSOR452119-1GEA 962 EUR
APOSOR452119-1G APOSOR452119-250MG
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine 97%
1-Boc-4-cyano-4-benzyl-piperidine
Formule: C₁₈H₂₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11849801
Numéro CAS: 906329-30-4