Imprimer
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR45211-1G OR45211-250MG OR45211-5G
APOSOR45211-1GEA 522 EUR
APOSOR45211-1G APOSOR45211-250MG APOSOR45211-5G
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Cyclopropyl)thiophene-2-carboxylic acid
Formule: C₈H₈O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06802416
Numéro CAS: 29481-28-5