Imprimer
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452106-1G OR452106-250MG OR452106-500MG
APOSOR452106-1GEA 870 EUR
APOSOR452106-1G APOSOR452106-250MG APOSOR452106-500MG
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride
Formule: C₇H₁₄N₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17214731
Numéro CAS: 1211573-00-0