N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide hydrochloride 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
N-Methyl-2-pyrrolidinecarboxamide HCl
Formule:
C₆H₁₂N₂O·ClH Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11858066 Numéro CAS: 859537-16-9 |