Imprimer
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452098-1G OR452098-250MG OR452098-500MG
APOSOR452098-1GEA 783 EUR
APOSOR452098-1G APOSOR452098-250MG APOSOR452098-500MG
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid
Formule: C₁₈H₁₇NO₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18252739
Numéro CAS: 172721-23-2