Boc-N-methyl-DL-Leucine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₃NO₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00480937 Numéro CAS: 13734-32-2 |