Imprimer
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)butanoic acid, Fmoc-DL-Abu-OH
OR452095-25G OR452095-5G
APOSOR452095-25GEA 172 EUR
APOSOR452095-25G APOSOR452095-5G
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fmoc-2-aminobutyric acid
Formule: C₁₉H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00270362
Numéro CAS: 174879-28-8