Imprimer
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR452092-1G OR452092-500MG
APOSOR452092-1GEA 522 EUR
APOSOR452092-1G APOSOR452092-500MG
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid
Formule: C₂₀H₂₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18328457
Numéro CAS: 1341092-00-9